Aéromètres
Aéromètres
45 - 95 %, 1 %, 270 mm
Catalog # AMARH860634
Supplier:   Amarell
Aéromètres
Catalog # AMARH860634
Supplier:  Amarell
Aéromètres
Aéromètres
45 - 95 %, 1 %, 270 mm
Price
41.20 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sulphuric acid (H₂SO₄).
Specifications
  • Longueur:
    270 mm
  • Seq:
    11
  • Division:
    1 %
  • Plage de mesure:
    45 - 95 %