Tris-Glycine buffer
Tris-Glycine buffer
Tampon tris-glycine (10X pour 5 l), Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue EDVO656
Fournisseur:   EDVOTEK
Tris-Glycine buffer
N° de catalogue EDVO656
Fournisseur:  EDVOTEK
Numéro CAS:  
Tris-Glycine buffer
Tampon tris-glycine (10X pour 5 l), Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 27.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Tampon tris-glycine (10X pour 5 l)
Spécifications