Tris-Glycine buffer
Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l), Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue EDVO655
Fournisseur: EDVOTEK
Aller à
Product Details & Documents
For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l)
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..