Lunettes de sécurité, Tracker
Anti-UV, anti-rayure, anti-buée, noir, PC teintés
N° de catalogue 111-0461
Fournisseur: Bollé Safety
Aller à
Product Details & Documents
Ces lunettes de sécurité au design sportif haute protection sont dotées d'une monture et d'oculaires en PC, de branches droites, avec protections supérieures, inférieures et latérales.
- Renfort en mousse interchangeable avec aérations indirectes
- Bandeau réglable et embouts de branches en caoutchouc assurant un maintien parfait et une protection améliorée
- Traitement anti-buée et anti-rayure
Poids: 52 g
EN 166
: EN 166
: Livrées avec une pochette en microfibres.
Spécifications
- Type:Anti-UV, anti-rayure, anti-buée
- Couleur:noir
- Seq:01
- Oculaires:PC teintés