Accessoires
Joint pour interrupteur, Ø 21 mm, G 7855, G 7856, G 7857, G 7858, G 7859...
141-0841
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
- Désignation:Joint pour interrupteur, Ø 21 mm
- Seq:30
- Pour:G 7855, G 7856, G 7857, G 7858, G 7859...