NMR tubes, high quality grade, KIMBLE®
NMR tubes, high quality grade, KIMBLE®
178 mm, 38 µm, 76 µm, 80 MHz
N° de catalogue SCERSP897325-0000
Fournisseur:   DWK Life Sciences
NMR tubes, high quality grade, KIMBLE®
N° de catalogue SCERSP897325-0000
Fournisseur:  DWK Life Sciences
NMR tubes, high quality grade, KIMBLE®
178 mm, 38 µm, 76 µm, 80 MHz
Prix
SFr. 84.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, 51 expansion, Type I and ASTM E438, Type I, Class B.
  • With attached polyethylene caps
  • These HQ NMR tubes are highest quality grade and are 100% gauged for wall thickness, concentricity and camber specifications.
External diameter: 10 mm
Internal diameter: 9,07 mm
Wall thickness: 0,46 mm
Spécifications
  • Courbures:
    38 µm
  • Concentricité:
    76 µm
  • Fréquence:
    80 MHz
  • Longueur:
    178 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SCERSP897085-0009
    NMR pipette, with extended tip (229 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - SFr. 240.00