Inlet liners
Clarus splitless glass liner, 6,2 mm, 1 mm, 92,1 mm
N° de catalogue PERCN6502006
Fournisseur: PerkinElmer
Aller à
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
- Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Spécifications
- Ø ext.:6,2 mm
- Ø int.:1 mm
- Désignation:Clarus splitless glass liner
- Longueur:92,1 mm
- Seq:13
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..