Absorbent pillows
Absorbent pillows
Absorbent pillow, 20 pillows/pack, 250×250 mm
N° de catalogue MSGA9910
Fournisseur:   asecos
Absorbent pillows
N° de catalogue MSGA9910
Fournisseur:  asecos
Absorbent pillows
Absorbent pillows
Absorbent pillow, 20 pillows/pack, 250×250 mm
Prix
SFr. 210.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Special pillows for safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
Spécifications
  • Désignation:
    Absorbent pillow
  • L×l:
    250×250 mm
  • Emballage:
    20 pillows/pack