Objectives
Objectives
A-Planachromatique, Ph2, M27, O.N. de 0,65, WD de 0,45 mm, 40×
N° de catalogue ZEIS4410519910000
Fournisseur:   ZEISS
Objectives
N° de catalogue ZEIS4410519910000
Fournisseur:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-Planachromatique, Ph2, M27, O.N. de 0,65, WD de 0,45 mm, 40×
Prix
SFr. 663.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    40×
  • Désignation:
    A-Planachromatique, Ph2, M27, O.N. de 0,65, WD de 0,45 mm
  • Seq:
    12