Precision saccharometers
Balling hydrometer, 20 – 30 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
N° de catalogue ALLA2900TC020/20QP
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Spécifications
- Désignation:Balling hydrometer
- Longueur:315 mm
- Seq:004
- Température d'étalonnage:20 °C
- Division:0,1 %
- Plage de mesure:20 – 30 %