DENSI ISO 649 L20 1.000-1.020 : 0.0002 G 1 * 1 Pce
Catalog # ALLA3200LC10020MCA
Supplier: Alla France
DENSI ISO 649 L20 1.000-1.020 : 0.0002 G 1 * 1 Pce
Catalog # ALLA3200LC10020MCA
Supplier: Alla France
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection