Hydrometers
2,800 - 3,000 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
N° de catalogue ALLA3020FG280/20QP
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:06
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:2,800 - 3,000 g/ml
- Cat. No.:ALLA3020FG280/20QP
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..