Hydrometers
Hydrometers
2,600 - 2,800 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
N° de catalogue ALLA3020FG260/20QP
Fournisseur:   Alla France
Hydrometers
N° de catalogue ALLA3020FG260/20QP
Fournisseur:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
2,600 - 2,800 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Prix
SFr. 364.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    05
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Plage de mesure:
    2,600 - 2,800 g/ml
  • Cat. No.:
    ALLA3020FG260/20QP