Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
60 - 75, 0,1, 300 mm
N° de catalogue ALLA0160FG075/15QP
Fournisseur:   Alla France
Baumé hydrometers
N° de catalogue ALLA0160FG075/15QP
Fournisseur:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
60 - 75, 0,1, 300 mm
Prix
SFr. 44.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    29
  • Division:
    0,1
  • Plage de mesure:
    60 - 75