FlashGel® camera
Caméra FlashGel®, comprenant une caméra, une hotte, un câble USB et un logiciel
  730-1346
 :   LONZA
FlashGel® camera
  730-1346
 :  LONZA
FlashGel® camera
FlashGel® camera
Caméra FlashGel®, comprenant une caméra, une hotte, un câble USB et un logiciel
1 910.00 SFr.
1 * 1 ST
The FlashGel® camera captures data from the FlashGel® system, allowing complete separation, recovery and documentation safely, at the bench, in minutes. This simple digital camera in an enclosed hood connects directly to a laptop, PC or PDA via USB.
  • Complete gel run and image capture in five minutes
  • Photograph gels at the bench, without UV light
  • Sharp, clear, high-resolution images
  • Simple user interface
  • Optimised exposure for FlashGel® cassettes
Hood (W×L×H): 100×110×160 mm
Image file type: .JPG, .TIFF, .PDF
  • Désignation:
    Caméra FlashGel®, comprenant une caméra, une hotte, un câble USB et un logiciel
  • Seq:
    01