Bouchons, Pierce-It ™
Bouchons, Pierce-It ™
16,0 mm
N° de catalogue 217-2051
Fournisseur:   Simport Scientific
Bouchons, Pierce-It ™
N° de catalogue 217-2051
Fournisseur:  Simport Scientific
Bouchons, Pierce-It ™
Bouchons, Pierce-It ™
16,0 mm
Prix
SFr. 204.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ces bouchons jetables en élastomère thermoplastique créent un joint anti-fuite résistant pour les tubes en verre et en plastique. Ils protègent les échantillons de l'évaporation et de la contamination. Ils peuvent être facilement mis en place ou retirés d'une main. Ils peuvent être percés pour permettre l'échantillonnage à travers le bouchon via un système d'instruments de tubes fermés. Deux tailles, 13 et 16 mm s'adaptent à une variété de tubes y compris des tubes de prélèvement sanguin évacués en verre. Ils s'adaptent également aux tubes de culture de 12 mm de Ø. int.
  • Le bouchon en plastique souple peut être percé aussi souvent que nécessaire
  • Ne gêne pas avec la plupart des méthodologies de chimie, de coagulation et de surveillance des médicaments
  • Peut être stocké dans le réfrigérateur, dans le congélateur ou à température ambiante
  • Résiste à l'agitation dans un tube à essai agitateur vortex
  • Disponibles en 8 couleurs pour une identification facile
Spécifications
  • Ø inférieur:
    16,0 mm