Cuvettes à échantillons, SeraNest™
For blood collection tubes, 2,0 ml, 16,7 mm, Sachet de 1000, carton de 5000
SIMPB720-16
PS, clear.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNest™ and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
- Ø ext.:16,7 mm
- Emballage:Sachet de 1000, carton de 5000
- Capacité:2,0 ml
- Désignation:For blood collection tubes
- Seq:02