Pipettes Pasteur, Corning®
Non plugged, borosilicate glass, 6,5 mm, 229 mm, -, 5/paquet
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
En verre sodo-calcique ou borosilicaté.
- Single use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents
- Features a constriction one inch below the top to facilitate plugging
- Available in convenient bulk packs
Ces pipettes Pasteur jetables sont idéales pour le travail de transfert non volumétrique rapide en bactériologie, immunologie, hématologie et sérologie, ainsi que pour la banque de sang et les procédures relatives à la chimie clinique.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:6,5 mm
- Emballage:5/paquet
- Stérile:-
- Désignation:Non plugged, borosilicate glass
- Longueur:229 mm
- Seq:04