Lames de microscope, Corning®
Lames dépolies sur une face, incolore, 02, Verre, 75×25 mm
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Ces lames sont dépolies d'un côté, dépolies des deux côtés, ou pleines.
- Verre incolore pour une clarté renforcée
- Lames dépolies passées au jet de sable facilement inscriptibles et lisibles
- Chaque lame est inspectée afin de déceler des copeaux et des bords grossiers avant d'être expédiée
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Nb de puits:02
- Couleur:incolore
- Désignation:Lames dépolies sur une face
- L×l:75×25 mm
- Matière:Verre
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..