Labelling tapes
Labelling tapes, vert, 25,0 mm
N° de catalogue SEMA4340
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
- Tear resistant
- Can be easily written on
- Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
Attenzione: Do not autoclave.
Spécifications
- Largeur:25,0 mm
- Couleur:vert
- Désignation:Labelling tapes
- Seq:06
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..