Temperature probes
Sensor, M16×1, for flow or return double, −90…+200 °C, 1,5 m, - mm
N° de catalogue HUBE6353
Fournisseur: HUBER
Aller à
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Spécifications
- Plage de mesure:−90…+200 °C
- Désignation:Sensor, M16×1, for flow or return double
- Longueur:1,5 m
- Seq:08
- Ø×L:- mm