Cryothermostats à circulation Compatible Control
Product Details & Documents
Ces circulateurs réfrigérés compacts avec bains de réfrigération isolés sont parfaits pour le contrôle direct de la température de –90 à +200 °C. Le faible volume du bain et la capacité de chauffage et de refroidissement élevée signifient que la durée de chauffage/refroidissement est courte. Il est encore possible de raccourcir celle-ci en utilisant les garnitures de déplacements (en option). Les garnitures de calibrage (en option) permettent aux circulateurs de servir de bains de calibrage.
- Interchangeable, le Pilot ONE® peut être utilisé comme télécommande (avec un câble de données en option)
- Le contrôleur peut être mis à niveau à tout moment pour disposer de fonctionnalités supplémentaires (kits Exclusive et Professional E-grade®). La version basique intègre 6 langues (anglais, allemand, français, espagnol, italien et russe)
- La résolution d'affichage est de 0,1 °C (possibilité de passer à 0,01 °C avec le pack Exclusive E-grade®), l'écran peut être adapté aux préférences de l'utilisateur et les informations importantes, par ex. la valeur de consigne, les températures internes ou de processus réelles, peuvent être agrandies
- Pompe aspirante/refoulante puissante à vitesse variable avec VPC (Variable Pressure Control) et en continu
- L'utilisateur peut définir des alarmes visuelles et sonores limitant la plage de température et programmer l'appareil pour un démarrage automatique grâce à ses fonctions d'horloge et de calendrier
Tous les modèles sont équipés de la fonction Active Cooling Control permettant de contrôler la puissance de refroidissement à la température de fonctionnement maximale ainsi que d'un dispositif de régulation automatique de la puissance de refroidissement qui permet d'économiser l'énergie et de réduire la dissipation thermique dans le laboratoire. Les appareils sont équipés d'une prise pour capteur PT100, d'une protection réglable de dépassement de niveau et de température, d'une alerte en cas de niveau de liquide insuffisant et d'une évacuation en face avant permettant une vidange aisée. Un réfrigérant naturel est disponible en option, contactez-nous pour plus de détails.
Tous les modèles sont équipés du contrôleur Pilot ONE® doté d'un écran tactile brillant de 14,5 cm avec fonctions graphiques et menu de navigation convivial en 11 langues et de connexions USB et Ethernet.
Capacité de pompe max:
25 L/min, 700 mbar (refoulement), 18,5 L/min, 400 mbar (aspiration)
Certifications: Conforme à la norme DIN 12876, classe de sécurité III, FL
Ordering information: tous les modèles possèdent une pompe d'aspiration/de pression à vitesse variable et peuvent être utilisés pour les applications ouvertes ou fermées externes.
Caution: * Capacité de refroidissement à +200, +100, +20, 0, −20, −30, −40, −60, −80 et −90 °C.
** avec garniture de déplacement.
Des modèles couvrant la plage de −90 à +200 °C et des modèles à refroidissement par eau sont également disponibles, contactez-nous pour plus de détails.
Spécifications
- Puissance de chauffe:1,3 - 1,6 kW
- Plage de température:-40...+200 °C
- Poids:61 kg
- Capacité:5 L
- Seq:22
- l×p×h:410×480×764 mm
- Refrigérant:R452A, 0,38 L
- Capacité de refroidissement:-; 1,2; 1,2; 1; 0,6; -; 0,05; -; -; -* kW
- Précision de temp.:±0,02 °C
- Type:CC-415wl
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HUBE6050Garniture de déplacement, L×P×H : 245×240×189 mmCC-510, CC-515, CC-905, CC-905w, CC-906wConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 941.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HUBE6049Garniture de déplacement, L×P×H : 265×145×185 mmCC-510w, CC-515w, CC-520, CC-520w, CC-525w, CC-820, CC-820wConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 841.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HUBE6150Garniture d'étalonnageCC-510, CC-515, CC-905, CC-905w, CC-906wConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2’600.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HUBE6496Garniture d'étalonnageCC-510w, CC-515w, CC-520, CC-520w, CC-525w, CC-820, CC-820wConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2’470.00