Thermostats à circulation
Thermostats à circulation
(−30)45...200 °C, 1,5 - 2,1 kW, 2 L, 178×260×355, 8 kg
N° de catalogue 461-6456
Fournisseur:   HUBER
Thermostats à circulation
N° de catalogue 461-6456
Fournisseur:  HUBER
Thermostats à circulation
Thermostats à circulation
(−30)45...200 °C, 1,5 - 2,1 kW, 2 L, 178×260×355, 8 kg
Prix
3 810.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature control of small objects directly in the bath. The Pilot ONE® controller offers a brilliant 14,5 cm touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages plus USB and Ethernet connections.
  • Pilot ONE® is interchangeable and can be used as a remote control (with an optional data cable)
  • Controller can be upgraded with enhanced functionality at any time (Exclusive and Professional E-grade® packages), basic version features six languages (English, German, French, Spanish, Italian and Russian)
  • The display resolution is 0,1 °C; display can be customised to the users' preferences and important information e.g. set point, actual internal or process temperatures can be displayed in a larger format
  • Powerful Variable Pressure Control (VPC)
  • User can set visual and acoustic alarms limiting the temperature range, and program the unit with its clock and calendar functions for auto start for unsupervised start up
External systems can also be controlled using rotational speed-controlled pressure-suction pumps with VPC technology. Models with a larger heat output are suitable for larger bath volumes. The telescopic arm can be pulled out to a length of a maximum of 884 mm.
Maximum pump capacities:
27 L/min, 700 mbar, 22 L/min, 400 mbar (suction) for CC-200/202/205
25 L/min, 700 mbar, 18,5 L/min, 400 mbar (suction) for CC-300/304/308/315
Ordering information: Accessories included. There are also some optional accessories.
Caution: * La plage de température de fonctionnement peut être abaissée entre −30 et +200 °C ou −20 et +300 °C** si un dispositif de refroidissement externe est utilisé.
*** Avec insert de déplacement.
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    1,5 - 2,1 kW
  • Plage de température:
    (−30)45...200 °C
  • Poids:
    8 kg
  • Capacité:
    2 L
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    178×260×355
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE9355
    Garniture d'étalonnage
    CC-308B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2’070.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6126
    Garniture d'étalonnage
    CC-315B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2’240.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6043
    Garniture de déplacement, L×P×H : 260×135×185 mm
    CC-315B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 692.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6041
    Garniture de déplacement, L×P×H : 85×100×133 mm
    CC-205B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 599.00