Électrodes de pH combinées
Électrode de pH combinée en verre DGi101-SC, Plug & Play, avec puce de sonde, DGi101-SC, Plug & Play, micro, 0 - 14, 0...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Fritte en céramique, 3×162,5 mm, S12, Milieux aqueux (petits échantillons)
N° de catalogue 662-1894
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à
Product Details & Documents
Combined glass pH electrodes for direct pH measurement and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. The all-rounder for a large variety of uncritical applications in almost all kinds of industries: Acid content of beverages, acid and base capacity of water samples, pH start applications.
- Integrated glass sleeve for secure fixation in the titration head
- With S7 screw cap and detachable cap or with Plug & Play S12 connection
- Plug & Play sensor features an integrated sensor chip which allows data storing and monitoring
DG111-SC/DGi111-SC/DG114-SC/DGi114-SC: ARGENTHAL™ reference system
DG113-SC/DGi113-SC: Ag/AgCl/LiCl reference system
DGi101-SC/DG115-SC/DGi115-SC: ARGENTHAL™ reference system with silver ion trap
DGi116-Solvent: ARGENTHAL™/LiCl reference system
Ordering information: Chaque électrode est fournie avec 25 ml d'électrolyte de référence, un certificat de qualité et un numéro de série unique.
Spécifications
- Connexion:S12
- Ø×L:3×162,5 mm
- Pour:Milieux aqueux (petits échantillons)
- Type:DGi101-SC, Plug & Play, micro
- Désignation:Électrode de pH combinée en verre DGi101-SC, Plug & Play, avec puce de sonde
- Matière:Verre
- Seq:05
- Membrane:Fritte en céramique
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:0...+100 °C
- pH:0 - 14