Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
2 mm, 10 mm
N° de catalogue BIBBSST103
Fournisseur:   SciLabware
Stopcocks, straight bore
N° de catalogue BIBBSST103
Fournisseur:  SciLabware
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
2 mm, 10 mm
Prix
SFr. 163.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE key.
  • Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Spécifications
  • Ø trou:
    2 mm
  • Seq:
    02
  • Pour tuyau Ø int.:
    10 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø trou
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBSST102K
    Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    1,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 124.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø trou
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBSST103K
    Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    2,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 145.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø trou
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBSST104K
    Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    4,0 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 206.00 SFr.