Dosing bottles, LDPE
250 ml, 152 mm, 62 mm
N° de catalogue SEMA5469
Fournisseur:   SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
N° de catalogue SEMA5469
Fournisseur:  SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
Dosing bottles, LDPE
250 ml, 152 mm, 62 mm
Prix
SFr. 2.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wide neck translucent LDPE dosing bottles with white measuring cap and are suitable for viscous liquids.
  • Dose opening of Ø 5 mm
  • Neck Ø 44 mm
  • Good chemical and temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    62 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    152 mm
  • Seq:
    01