Water purification systems, Select Analyst
Water purification systems, Select Analyst
Select Analyst 320, réservoir interne (30 L)
N° de catalogue 171-0188
Fournisseur:   Purite
Water purification systems, Select Analyst
N° de catalogue 171-0188
Fournisseur:  Purite
Water purification systems, Select Analyst
Water purification systems, Select Analyst
Select Analyst 320, réservoir interne (30 L)
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Select Analyst is a compact unit ideal for Laboratory use, delivering a steady supply of > 1MΩ.cm pure water for Laboratory tasks using carbon pre-treatment, reverse osmosis and deionisation.
  • RO removes > 98% minerals and > 99% bacteria
  • RO boost pump fitted as standard
  • LCD colour touch screen panel, visual and audible alarms
  • Available with or without integral 20 litre storage
  • Semi-automatic clean cycle
  • USB port to download event data and upload software updates
  • WiFi connection
Typical applications include glassware rinsing, buffers and stains, reagent make-up, and media preparation.
Installation kit and all consumables included for first year's operation.
 : Supplied with alphanumeric display panel, pretreatment cartridge, reverse osmosis module, deionisation module and single tank bib-tap. External tanks required for GP models are also available, please contact your local Avantor office for details.
Spécifications
  • Désignation:
    Select Analyst 320, réservoir interne (30 L)
  • Seq:
    12
  • Cat. No.:
    171-0188
  • Débit:
    30 - 48 L/h
  • Teneur COT:
    <50 ppb
  • Poids:
    33 - 52 kg
  • Eau d'alimentation:
    Potable (tap)
  • Bactéries:
    >99% rejection*
  • L×P×H:
    440×560×750 mm
  • Inorganiques @ 25°C:
    >1 MΩ/cm
  • Modèle:
    Analyst 320
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0614
    External tank wall mounting kit, for Select Analyst and HP systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’790.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0612
    Wall mounting bracket for Select systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0256
    Annual consumable pack for Select Analyst 320/Purewater 300 containing 2 x PT16 and 2 x PP16 cartridges
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 5’260.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0265
    Filter element, 0,2 µm for current Select range (with grey door) and previous L2G Select range (with blue door), used in HP, Fusion, Neptune water purification systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 981.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0264
    Replacement dispense gun for water purification systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 934.00