Single channel pipettes, variable volume
1 - 5 ml
N° de catalogue HACHBBP065
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
These piston pipettes are handy, general-purpose microliter pipettes for transferring exact volumes of liquid. They operate on the principle of air expulsion, making use of disposable tips. The volume that is to be pipetted is shown in a clearly visible display on the pipette handle.
- Fitted with mechanical tip ejector system to prevent possible contamination
- Pipette is operated by means of the push button at the end of the handle
- Factory calibrated; no recalibration is needed for routine use
Spécifications
- Volume:1 - 5 ml
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueVolumePour l'utilisation avecEmballageDisponibilitéPrix
- HACHLYW788200 - 1000 µlSingle channel pipettes BBP078 (0,2 - 1 ml) and BBP163 (1 ml)1000 per packConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - SFr. 709.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueVolumePour l'utilisation avecEmballageDisponibilitéPrix
- HACHBBP079200 - 1000 µlSingle channel pipettes BBP078 and BBP163 (0,2 - 1 ml)100 per packConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 89.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueVolumePour l'utilisation avecEmballageDisponibilitéPrix
- HACHBBP0721000 - 5000 µlPipette tips (1 - 5 ml) for BBP065, BBP164 and BBP087100 per packConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 136.00