Handheld spectroscopes
Handheld spectroscopes
Handheld spectroscope, 1504, 400 − 750 nm
N° de catalogue KRUE1504
Fournisseur:   A.KRÜSS Optronic
Handheld spectroscopes
N° de catalogue KRUE1504
Fournisseur:  A.KRÜSS Optronic
Handheld spectroscopes
Handheld spectroscopes
Handheld spectroscope, 1504, 400 − 750 nm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These handheld spectroscopes are designed for checking the line spectrum of gas discharge lamps as well as individual and comparative observations and spectral examinations.
  • Variable slit and angular dispersion (C-F = 7°)
  • Linear disperson of 60 mm for both models
  • Manual option with grating
Used in education for qualitative analysis and measurement of emission and absorption spectra.
Spécifications
  • Modèle:
    1504
  • Plage de mesure:
    400 − 750 nm
  • Désignation:
    Handheld spectroscope
  • Seq:
    02
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KRUE15081
    Scale illumination
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 164.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KRUE1510
    Stand for handheld spectroscopes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 173.00