Microscopes droits, Axio Scope
Microscope stand axio scope, A1 HAL 50, 6×BF, A1 BF HAL50, Binocular, 6×
  630-1038
 :   ZEISS
Microscopes droits, Axio Scope
  630-1038
 :  ZEISS
Microscopes droits, Axio Scope
Microscopes droits, Axio Scope
Microscope stand axio scope, A1 HAL 50, 6×BF, A1 BF HAL50, Binocular, 6×
SFr. 2’231.00
1 * 1 ST
Grâce à une flexibilité renforcée, ces microscopes droits peuvent s'utiliser pour les projets de recherche.
  • Options multiples pour étendre les fonctionnalités aux demandes
  • Versatilité et modularité: les pièces utiles uniquement peuvent être ajoutées
  • Réglage d'intensité de lumière transmise autour de la mise au point
Des versions en contraste de phase et fluorescence sont disponibles - Pour plus d'informations, merci de prendre contact avec votre agence Avantor locale.
 : Livrés avec une housse anti-poussière et une protection des oculaires pour une luminosité accrue.
  • Grossissement:
  • Modèle:
    A1 BF HAL50
  • Désignation:
    Microscope stand axio scope, A1 HAL 50, 6×BF
  • Seq:
    04
  • Type:
    Binocular
  • Cat. No.:
    630-1038
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/23 mm
  • Éclairage:
    Halogen
  • Platine:
    220×170 mm (movement: 75×50 mm)
  • Tourelle:
    6 positions
  • Tête:
    Inclinaison de 30°
  • Objectifs:
    Plan-achromatiques 10×, 40×, 100×
Accessories
  •  
    Désignation
  • 630-0395
    Housse anti-poussière (650×200×750 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 48.45
  •  
    Désignation
  • ZEIS4277070000000
    Polariseur D 90° tournant avec support de verre coloré
    1 * 1 ST - SFr. 826.50
  •  
    Désignation
  • 630-0393
    Housse de protection K, 300x190x400 mm
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
  •  
    Désignation
  • 630-0420
    Filtre de polarisation, 32 mm
    1 * 1 ST - SFr. 392.35
  •  
    Désignation
  • 630-0422
    Compensateur Lambda/4 6×20
    1 * 1 ST - SFr. 600.40
  •  
    Désignation
  • ZEIS4277010000000
    Polariseur D fixe, rétractable
    1 * 1 ST - SFr. 402.80
  •  
    Désignation
  • ZEIS4323010000000
    Specimen slide holder for one-hand operation
    1 * 1 ST - SFr. 213.75
  •  
    Désignation
  • 630-0400
    Condenseur ultra 1,20/1,40 (0,75 -1,00)
    1 * 1 ST - SFr. 1’071.60
  •  
    Désignation
  • 630-0401
    Condenseur fond noir à sec 0,80/0,95 (0,6/0,75)
    1 * 1 ST - SFr. 824.60
  •  
    Désignation
  • ZEIS4300379100000
    Base plate for stability
    1 * 1 ST - SFr. 92.15
  •  
    Désignation
  • ZEIS4277060000000
    Polariseur D, rotatif à 90°, escamotable
    1 * 1 ST - SFr. 707.75
  •  
    Désignation
  • 630-0343
    Polariseur fixe avec lame lambda
    1 * 1 ST - SFr. 1’325.25
  •  
    Désignation
  • 630-0394
    Housse de protection G, 570x135x650 mm
    1 * 1 ST - SFr. 18.05
  •  
    Désignation
  • 630-1424
    Adaptateur 60C 1/2" 0,5x (pour caméra vidéo 1/2" avec C-mount)
    1 * 1 ST - SFr. 787.55
  •  
    Désignation
    Tension
    Puissance
  • ZEIS0000000488372
    Ampoule halogène avec réflecteur
    12 V
    50 W
    1 * 1 ST - SFr. 11.03
  •  
    Désignation
  • ZEIS4261120000000
    Adaptateur de caméra, 60N-C 2/3, 0,5×"
    1 * 1 ST - SFr. 746.70
  •  
    Désignation
    Tension
    Puissance
  • ZEIS3800591660000
    Lampe halogène
    12 V
    100 W
    1 * 1 ST - SFr. 66.16
  •  
    Désignation
  • ZEIS3803019350000
    Brûleur HBO 103 W/2 au mercure
    1 * 1 ST - SFr. 446.50
  •  
    Désignation
  • 630-2581
    Micromètre de platine pour lumière incidente 5 +100/100y - 5 lignes avec 1 mm d'intervalle en sens y - 100 lignes avec 1/100 mm d'intervalle en sens y
    1 * 1 ST - SFr. 320.15
  •  
    Désignation
  • 630-2388
    Recharge pour marqueur d'objets
    1 * 1 ST - SFr. 64.60
  •  
    Désignation
  • 630-2387
    Marqueur d'objets (se positionne à la place d'un objectif)
    1 * 1 ST - SFr. 309.70
  •  
    Désignation
  • ZEIS4103800300000
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout