Objectives
N-Planachromatique, M27, Ph3, O.N. d'1,25, WD de 0,29 mm, 100×
N° de catalogue ZEIS4209919910000
Fournisseur: ZEISS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Grossissement:100×
- Désignation:N-Planachromatique, M27, Ph3, O.N. d'1,25, WD de 0,29 mm
- Seq:03