Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
50 ml, 0,10 ml
N° de catalogue BIBB3296/06AS
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant PYREX® borosilicate glass.
- Automatic zero facility
- Simple operation
- White enamel graduations
- 1,5 mm bore PTFE key stopcock
Certifications: Complies with ISO 385 and DIN 12700.
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Seq:03
- Division:0,10 ml
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB3297/14ASPoire d'aspiration en caoutchouc, compatible avec les burettes automatiques de classe ASConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 41.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB3297/12Flacon réservoir, verre, 2000 ml, avec joint 29/32Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 85.80