Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
10 ml, 0,02 ml
N° de catalogue BIBB3296/02AS
Fournisseur:   SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
N° de catalogue BIBB3296/02AS
Fournisseur:  SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
10 ml, 0,02 ml
Prix
305.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant PYREX® borosilicate glass.
  • Automatic zero facility
  • Simple operation
  • White enamel graduations
  • 1,5 mm bore PTFE key stopcock
Certifications: Complies with ISO 385 and DIN 12700.
Spécifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,02 ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB3297/14AS
    Poire d'aspiration en caoutchouc, compatible avec les burettes automatiques de classe AS
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB3297/12
    Flacon réservoir, verre, 2000 ml, avec joint 29/32
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 85.80