Robinets Rotaflo®
3 mm, 10 mm
N° de catalogue BIBBHP3RA/7
Fournisseur:   SciLabware
Robinets Rotaflo®
N° de catalogue BIBBHP3RA/7
Fournisseur:  SciLabware
Robinets Rotaflo®
Robinets Rotaflo®
3 mm, 10 mm
Prix
SFr. 154.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté avec pointeau en PTFE
  • Lubrifiant inutile (absence de pollution et de grippage)
  • Éléments interchangeables
  • Contrôle précis du débit
Ces robinets chimiquement inertes peuvent être utilisés à des températures s'élevant jusqu'à +200 °C. La gamme HP à tête rouge est adaptée au travail sous vide: 10-9mm Hg. La gamme GP à tête bleu convient pour les usages courants: 10-4 mm Hg.
Spécifications
  • Ø trou:
    3 mm
  • Seq:
    15
  • Pour tuyau Ø int.:
    10 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 229-0230
    Clé de rechange, alésage Ø 6 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - SFr. 161.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 229-0231
    Clé de rechange, alésage Ø 6 mm
    Robinets à usage universel Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 222.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBLR6
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 6 mm
    Robinets Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 53.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 229-0226
    Clé de rechange, alésage Ø 10 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 103.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 229-0229
    Clé de rechange, alésage Ø 3 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - SFr. 115.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBLR3
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 3 mm
    Robinets Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 36.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 229-0234
    Clé de rechange, alésage Ø 10 mm
    Robinets à usage général Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 345.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBGP3K
    Clé de rechange, alésage Ø 3 mm
    Robinets à usage général Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 142.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBLR10
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 10 mm
    Robinets Rotaflo®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 49.50