Quality control test suspensions
Salmonella enterica, 2,5 mL
N° de catalogue NAMSGP25-11
Fournisseur:   CROSSTEX
Quality control test suspensions
N° de catalogue NAMSGP25-11
Fournisseur:  CROSSTEX
Numéro CAS:  
Quality control test suspensions
Salmonella enterica, 2,5 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 283.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 mL
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 2,5 ml pro vial
  • 25 dose
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    2,5 mL
  • Désignation:
    Salmonella enterica