Quality control test suspensions
Pseudomonas aeruginosa, 2,5 mL
N° de catalogue NAMSGP25-07
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
- 2,5 ml pro vial
- 25 dose
Spécifications
Spécifications
- Cdt:2,5 mL
- Désignation:Pseudomonas aeruginosa