Cryothermostats à circulation Compatible Control
Cryothermostats à circulation Compatible Control
CC-410wl, −45...+200 °C, ±0,02 °C, 2,77 - 3 kW, -; 0,8; 0,8; 0,8; 0,5; -; 0,1; -; -; -* kW, 22 L, R452A, 0,45 L, 420×565×719 mm, 72 kg
N° de catalogue 461-1063
Fournisseur:   HUBER
Cryothermostats à circulation Compatible Control
N° de catalogue 461-1063
Fournisseur:  HUBER
Cryothermostats à circulation Compatible Control
Cryothermostats à circulation Compatible Control
CC-410wl, −45...+200 °C, ±0,02 °C, 2,77 - 3 kW, -; 0,8; 0,8; 0,8; 0,5; -; 0,1; -; -; -* kW, 22 L, R452A, 0,45 L, 420×565×719 mm, 72 kg
Prix
26 770.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces circulateurs réfrigérés compacts avec bains de réfrigération isolés sont parfaits pour le contrôle direct de la température de –90 à +200 °C. Le faible volume du bain et la capacité de chauffage et de refroidissement élevée signifient que la durée de chauffage/refroidissement est courte. Il est encore possible de raccourcir celle-ci en utilisant les garnitures de déplacements (en option). Les garnitures de calibrage (en option) permettent aux circulateurs de servir de bains de calibrage.
  • Interchangeable, le Pilot ONE® peut être utilisé comme télécommande (avec un câble de données en option)
  • Le contrôleur peut être mis à niveau à tout moment pour disposer de fonctionnalités supplémentaires (kits Exclusive et Professional E-grade®). La version basique intègre 6 langues (anglais, allemand, français, espagnol, italien et russe)
  • La résolution d'affichage est de 0,1 °C (possibilité de passer à 0,01 °C avec le pack Exclusive E-grade®), l'écran peut être adapté aux préférences de l'utilisateur et les informations importantes, par ex. la valeur de consigne, les températures internes ou de processus réelles, peuvent être agrandies
  • Pompe aspirante/refoulante puissante à vitesse variable avec VPC (Variable Pressure Control) et en continu
  • L'utilisateur peut définir des alarmes visuelles et sonores limitant la plage de température et programmer l'appareil pour un démarrage automatique grâce à ses fonctions d'horloge et de calendrier
Tous les modèles sont équipés de la fonction Active Cooling Control permettant de contrôler la puissance de refroidissement à la température de fonctionnement maximale ainsi que d'un dispositif de régulation automatique de la puissance de refroidissement qui permet d'économiser l'énergie et de réduire la dissipation thermique dans le laboratoire. Les appareils sont équipés d'une prise pour capteur PT100, d'une protection réglable de dépassement de niveau et de température, d'une alerte en cas de niveau de liquide insuffisant et d'une évacuation en face avant permettant une vidange aisée. Un réfrigérant naturel est disponible en option, contactez-nous pour plus de détails.
Tous les modèles sont équipés du contrôleur Pilot ONE® doté d'un écran tactile brillant de 14,5 cm avec fonctions graphiques et menu de navigation convivial en 11 langues et de connexions USB et Ethernet.
Capacité de pompe max:
25 L/min, 700 mbar (refoulement), 18,5 L/min, 400 mbar (aspiration)
Certifications: Conforme à la norme DIN 12876, classe de sécurité III, FL
Informations de commande: tous les modèles possèdent une pompe d'aspiration/de pression à vitesse variable et peuvent être utilisés pour les applications ouvertes ou fermées externes.
Attention: * Capacité de refroidissement à +200, +100, +20, 0, −20, −30, −40, −60, −80 et −90 °C.
** avec garniture de déplacement.
Des modèles couvrant la plage de −90 à +200 °C et des modèles à refroidissement par eau sont également disponibles, contactez-nous pour plus de détails.
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    2,77 - 3 kW
  • Plage de température:
    −45...+200 °C
  • Poids:
    72 kg
  • Capacité:
    22 L
  • l×p×h:
    420×565×719 mm
  • Refrigérant:
    R452A, 0,45 L
  • Capacité de refroidissement:
    -; 0,8; 0,8; 0,8; 0,5; -; 0,1; -; -; -* kW
  • Précision de temp.:
    ±0,02 °C
  • Type:
    CC-410wl
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6235
    Chariot
    CC-805, CC-415 and CC-505
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 421.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6295
    Chariot
    CC-410wl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 435.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6050
    Garniture de déplacement, L×P×H : 245×240×189 mm
    CC-510, CC-515, CC-905, CC-905w, CC-906w
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 941.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6049
    Garniture de déplacement, L×P×H : 265×145×185 mm
    CC-510w, CC-515w, CC-520, CC-520w, CC-525w, CC-820, CC-820w
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 841.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6715
    Chariot
    CC-405
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 428.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6150
    Garniture d'étalonnage
    CC-510, CC-515, CC-905, CC-905w, CC-906w
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2’600.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HUBE6496
    Garniture d'étalonnage
    CC-510w, CC-515w, CC-520, CC-520w, CC-525w, CC-820, CC-820w
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2’470.00