Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cuves pour PFX190 | Avantor

Cuves pour PFX190

W190/B/10, 70 mm, 10 mm, Verre borosilicaté
N° de catalogue TINT126044
Fournisseur:   Lovibond Tintometer
Cuves pour PFX190
N° de catalogue TINT126044
Fournisseur:  Lovibond Tintometer
Cuves pour PFX190
Cuves pour PFX190

W190/B/10, 70 mm, 10 mm, Verre borosilicaté

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Matière fenêtre:
    Verre borosilicaté
  • Désignation:
    W190/B/10
  • Hauteur:
    70 mm
  • Seq:
    01