ContactUsLinkComponent
Quickblue Capra hircus (goat). Un kit de PCR complet pour la sensitif et spcifique preuve de l' espce dclare dans les victuaille s et dans autres matrices. Le Kit consiste en les deux primer, la Taq-Polymerase, l'enzyme de UNG et l'ADN de rfren 1 * 10 Tests
Catalog # 710-0653
Supplier:  Q BIOANALYTIC
undefined
Quickblue Capra hircus (goat). Un kit de PCR complet pour la sensitif et spcifique preuve de l' espce dclare dans les victuaille s et dans autres matrices. Le Kit consiste en les deux primer, la Taq-Polymerase, l'enzyme de UNG et l'ADN de rfren 1 * 10 Tests
Catalog # 710-0653
Supplier:  Q BIOANALYTIC
Frequently Bought Together