Boîtes de Petri
Avec 3 ergots, 35 mm, 10 mm, Stérile, 10/pochette
N° de catalogue 391-0486
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
- Empilage aisé
- Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
- Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø:35 mm
- Emballage:10/pochette
- Stérilité:Stérile
- Version:Avec 3 ergots
- Hauteur:10 mm
- Seq:02
- Cat. No.:391-0486
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..