Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
D-(-)-Lyxose ≥99%

D-(-)-Lyxose ≥99%

Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue A17007.14
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D-(-)-Lyxose ≥99%
N° de catalogue A17007.14
Numéro CAS:  1114-34-7
D-(-)-Lyxose ≥99%
D-(-)-Lyxose ≥99%

Glass bottle for solids, 25 g

Numéro CAS:  1114-34-7
Prix
SFr. 464.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 1114-34-7 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 109-115° Beilstein Reference: 1723083 Merck Reference: 14,5641 MDL No.: MFCD00064362

  • Numéro CAS:1114-34-7
  • Formule:C₅H₁₀O₅
  • Numéro MDL:MFCD00064362
  • Poids moléculaire:150.13 g/mol
  • Index Merck:14,5641
  • Point de fusion:109…115 °C
  • Densité:1,545
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:214-212-8
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.