D-(-)-Lyxose ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D-(-)-Lyxose ≥99%
N° de catalogue A17007.06
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1114-34-7
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1114-34-7 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 109-115° Beilstein Reference: 1723083 Merck Reference: 14,5641 MDL No.: MFCD00064362
- Numéro CAS:1114-34-7
- Formule:C₅H₁₀O₅
- Numéro MDL:MFCD00064362
- Poids moléculaire:150.13 g/mol
- Index Merck:14,5641
- Point de fusion:109…115 °C
- Densité:1,545
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:214-212-8
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



