Hydrocortisone ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hydrocortisone ≥98%
N° de catalogue A16292.06
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 50-23-7
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 50-23-7 Molecular Formula: C21H30O5 Formula Weight: 362.47 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 213-215° Beilstein Reference: 1354819 Merck Reference: 14,4787 MDL No.: MFCD00011654
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
- Numéro CAS:50-23-7
- Formule:C₂₁H₃₀O₅
- Numéro MDL:MFCD00011654
- Poids moléculaire:362.47 g/mol
- Index Merck:14,4787
- Point d'ébullition:567 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:213…215 °C
- Densité:1,4 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-020-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g