2-Octanone ≥98%
Flacon Verre, 5.000 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 111-13-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -16° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 635843 Merck Reference: 14,4711 MDL No.: MFCD00009540
Synonymes: Octan-2-one
- Numéro CAS:111-13-7
- Formule:C₈H₁₆O
- Numéro MDL:MFCD00009540
- Poids moléculaire:128.21 g/mol
- Index Merck:14,4711
- Point d'ébullition:172…173 °C
- Point de fusion:–16 °C
- Densité:0,819
- Point d'éclair:54 °C (129 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-837-1
- UN:1224
- ADR:3,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5.000 mL