2-Octanone ≥98%
2-Octanone ≥98%
Flacon Verre, 1.000 mL
N° de catalogue A11643.AU
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
2-Octanone ≥98%
N° de catalogue A11643.AU
Numéro CAS:  111-13-7
2-Octanone ≥98%
2-Octanone ≥98%
Flacon Verre, 1.000 mL
Numéro CAS:  111-13-7
Prix
SFr. 156.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 111-13-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -16° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 635843 Merck Reference: 14,4711 MDL No.: MFCD00009540
Synonymes:  Octan-2-one
  • Numéro CAS:111-13-7
  • Formule:C₈H₁₆O
  • Numéro MDL:MFCD00009540
  • Poids moléculaire:128.21 g/mol
  • Index Merck:14,4711
  • Point d'ébullition:172…173 °C
  • Point de fusion:–16 °C
  • Densité:0,819
  • Point d'éclair:54 °C (129 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-837-1
  • UN:1224
  • ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1.000 mL