Trolleys, serving
Chariot de distribution, usage intensif, avec châssis renforcé, SSW, 895×595×1023 mm, 20,7 kg, 3
N° de catalogue HUPF0112202
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Aller à
Product Details & Documents
Transport trolley complete with 25 mm deep shelves. Shelves complete with bevelled edges for user comfort. With four swivel castors, two of them with brake.
- Corrosion resistant
- Disc bumpers are made of elastic and shock resistant plastic material, it protect trolley from damage
- Maintenance free
High-quality stainless steel construction.
Documents
HUPF0111932_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Chariot de distribution, usage intensif, avec châssis renforcé, SSW
- l×p×h:895×595×1023 mm
- Clayettes:3
- Poids:20,7 kg
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HUPF0114507Gallery, stainless steel, four sided, height 50 mm, for 600×400 mm shelvesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 327.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HUPF0114502Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelvesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 301.00