Planches à dissection, DissecTable™
Base pour plateau, bleu, 481×656×91 mm
Catalog # 720-1686
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
En PE-HD / PS. Ces plateaux à dissection présentent une planche réversible: une grande surface de dissection sur une face, dotée d'une échelle en inches et en centimètres, d'une grille et de cercles dimensionnels. L'autre face est constituée par deux demi-planches pourvues des mêmes éléments dimensionnels, imprimés sur chaque moitié.
- Rainure de vidange creusée sur le pourtour complet des planches, pour retenir les fluides
- Coins équipés de pieds en caoutchouc, pour plus de stabilité sur le plan de travail
- Bases empilables, qui ne bougeront pas pendant le travail de dissection
Documents
Specifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Base pour plateau
- l×p×h:481×656×91 mm