ContactUsLinkComponent
Capteur combiné HT: température externe et humidité pour ECOLOG TH1 ou TH2 T: -35°...+100°C, rH:0...100%, 1 min. +110°C, none vapeur brûlant, avec certificat 1 * 1 Pce
N° de catalogue ELPR800640
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Capteur combiné HT: température externe et humidité pour ECOLOG TH1 ou TH2 T: -35°...+100°C, rH:0...100%, 1 min. +110°C, none vapeur brûlant, avec certificat 1 * 1 Pce
N° de catalogue ELPR800640
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together