Sample tubes
5 ml, Sans bouchon, With external thread, graduated, 12,5×93 mm, Self standing
N° de catalogue SIMPT501-5ATPR
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à
Product Details & Documents
PP, non toxic, translucent.
- Very good chemical resistance
- Smooth and uniform inner surface
- Tubes can be autoclaved (121° C) in upright position with caps loosened
- Round bottom tubes only can be centrifuged up to 17000×g
Designed for the storage and transportation of biological material.
*For size only, cap is included.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Type de fermeture:Sans bouchon
- Type:Self standing
- Capacité:5 ml
- Désignation:With external thread, graduated
- Seq:16
- Taille:12,5×93 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..