[EN]HEAVY DUTY RECIPROCATING SHAKER 230V 1 * 1 Pce
Codice catalogo BELC7644-30230
Nome del fornitore: BELLCO GLASS
[EN]HEAVY DUTY RECIPROCATING SHAKER 230V 1 * 1 Pce
Codice catalogo BELC7644-30230
Nome del fornitore: BELLCO GLASS
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Nome del fornitore: HEATHROW
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Nome del fornitore: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection